Tisk…
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43572-1G OR43572-5G
APOSOR43572-1GEA 2440 CZK
APOSOR43572-1G APOSOR43572-5G
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate 98%
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1700 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12026020
CAS číslo: 88047-55-6