Tisk…
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4357-100G OR4357-10G OR4357-25G
APOSOR4357-100GEA 3060 CZK
APOSOR4357-100G APOSOR4357-10G APOSOR4357-25G
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Bod varu: 150 °C/15mmHg
Bod tání: 133…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016981
CAS číslo: 2420-16-8