Tisk…
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43569-1G OR43569-5G OR43569-10G
APOSOR43569-1GEA 662 CZK
APOSOR43569-1G APOSOR43569-5G APOSOR43569-10G
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇BrN₂
Bod tání: 48…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878569
CAS číslo: 590417-94-0