Tisk…
6-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43564-1G OR43564-5G OR43564-250MG
APOSOR43564-1GEA 1240 CZK
APOSOR43564-1G APOSOR43564-5G APOSOR43564-250MG
6-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
6-Bromoindazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06739133
CAS číslo: 877264-77-2