Tisk…
1-Boc-4-bromo-1H-indazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Boc-4-Bromo-1H-indazole, 4-Bromo-1H-indazole, N1-BOC protected
OR43563-1G
APOSOR43563-1GEA 1580 CZK
APOSOR43563-1G
1-Boc-4-bromo-1H-indazole 95%
1-Boc-4-bromo-1H-indazole
Vzorec: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
MW: 297,1500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110271
CAS číslo: 926922-37-4