Tisk…
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43562-500MG OR43562-5G OR43562-25G
APOSOR43562-500MGEA 622 CZK
APOSOR43562-500MG APOSOR43562-5G APOSOR43562-25G
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663982
CAS číslo: 875781-17-2