Tisk…
7-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43561-1G OR43561-500MG
APOSOR43561-1GEA 2240 CZK
APOSOR43561-1G APOSOR43561-500MG
7-Bromo-2-methyl-2H-indazole
7-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Vzorec: C₈H₇BrN₂
MW: 211,600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09870049
CAS číslo: 701910-14-7