Tisk…
7-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Bromo-1-methylindazole
OR43560-250MG
APOSOR43560-250MGEA 622 CZK
APOSOR43560-250MG
7-Bromo-1-methyl-1H-indazole
7-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878570
CAS číslo: 1000576-59-9