Tisk…
α,2-Dibromotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromobenzyl bromide
OR4356-1KG OR4356-250G OR4356-50G
APOSOR4356-1KGEA 9920 CZK
APOSOR4356-1KG APOSOR4356-250G APOSOR4356-50G
α,2-Dibromotoluene 98%
α,2-Dibromotoluene
Vzorec: C₇H₆Br₂
Bod varu: 129 °C/19mmHg
Bod tání: 29…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000173
CAS číslo: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN: 3261
ADR: 8,III