Tisk…
6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43559-1G OR43559-250MG
APOSOR43559-1GEA 827 CZK
APOSOR43559-1G APOSOR43559-250MG
6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Vzorec: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09870048
CAS číslo: 590417-95-1