Tisk…
5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-1,7-dimethylindazole
OR43557-1G OR43557-250MG
APOSOR43557-1GEA 2650 CZK
APOSOR43557-1G APOSOR43557-250MG
5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
5-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
Vzorec: C₉H₉BrN₂
MW: 225,09 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11226595
CAS číslo: 1092352-34-5