Tisk…
6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-6-amine, 6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
OR43554-1G OR43554-500MG
APOSOR43554-1GEA 8600 CZK
APOSOR43554-1G APOSOR43554-500MG
6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
6-Amino-1-(tetrahydropyranyl)-1H-indazole
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃O
MW: 217.27 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10699171
CAS číslo: 1053655-59-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III