Tisk…
2-(5-Amino-1H-indazol-1-yl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-1-(2-hydroxyethyl)-1H-indazole
OR43551-1G OR43551-250MG
APOSOR43551-1GEA 12400 CZK
APOSOR43551-1G APOSOR43551-250MG
2-(5-Amino-1H-indazol-1-yl)ethanol 97%
2-(5-Amino-1H-indazol-1-yl)ethanol
Vzorec: C₉H₁₁N₃O
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 885270-96-2