Tisk…
5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-1-methyl-1H-indazol-5-amine
OR43550-1G OR43550-250MG
APOSOR43550-1GEA 787 CZK
APOSOR43550-1G APOSOR43550-250MG
5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
5-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₈BrN₃
MW: 226,0700 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11100026
CAS číslo: 1092351-49-9