Tisk…
4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43549-1G OR43549-250MG
APOSOR43549-1GEA 7180 CZK
APOSOR43549-1G APOSOR43549-250MG
4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
4-Amino-3-bromo-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₈BrN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11109355
CAS číslo: 1092351-47-7