Tisk…
4-Toluenethiol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Mercapto-4-methylbenzene, 4-Methylbenzene-1-thiol, 4-Thiocresol, 4-Methylbenzenethiol, p-Toluenethiol, p-Thiocresol
OR43548-100G OR43548-500G OR43548-25G
APOSOR43548-100GEA 2980 CZK
APOSOR43548-100G APOSOR43548-500G APOSOR43548-25G
4-Toluenethiol
4-Toluenethiol
Vzorec: C₇H₈S
MW: 124.21
Bod varu: 195 °C
Bod tání: 40…44 °C
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004851
CAS číslo: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09461