Tisk…
Bromotrichloromethane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43546-25G OR43546-100G
APOSOR43546-25GEA 1040 CZK
APOSOR43546-25G APOSOR43546-100G
Bromotrichloromethane
Bromotrichloromethane
Vzorec: BrCl₃C
Bod varu: 104…105 °C
Bod tání: –6 °C
Hustota: 2,015 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000783
CAS číslo: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III