6-Bromo-4-chloroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR43545-1G
OR43545-5G
OR43545-10G
APOSOR43545-1GEA
622
CZK
APOSOR43545-1G
APOSOR43545-5G
APOSOR43545-10G
6-Bromo-4-chloroquinoline 98%
6-Bromo-4-chloroquinoline
Vzorec:
C₉H₅BrClN Bod tání: 123…125 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00511001 CAS číslo: 65340-70-7 |