Tisk…
7-Bromo-4-chloroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR43544-1G OR43544-5G
APOSOR43544-1GEA 0 CZK
APOSOR43544-1G APOSOR43544-5G
7-Bromo-4-chloroquinoline 98%
7-Bromo-4-chloroquinoline
Vzorec: C₉H₅BrClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684221
CAS číslo: 75090-52-7