Tisk…
5-Bromo-2-chloroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43543-1G OR43543-250MG
APOSOR43543-1GEA 12730 CZK
APOSOR43543-1G APOSOR43543-250MG
5-Bromo-2-chloroquinoline
5-Bromo-2-chloroquinoline
Vzorec: C₉H₅BrClN
MW: 242.4997 g/mol
Bod tání: 71…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08437594
CAS číslo: 99455-13-7