Tisk…
(7-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (7-Bromobenzo[b]thiophen-2-yl)methanol, 7-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
OR43532-100MG OR43532-1G OR43532-250MG
APOSOR43532-100MGEA 870 CZK
APOSOR43532-100MG APOSOR43532-1G APOSOR43532-250MG
(7-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(7-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Vzorec: C₉H₇BrOS
Bod tání: 77…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12032282
CAS číslo: 1171926-64-9