Tisk…
4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(4-Aminophenyl)butyric acid
OR43526-1G OR43526-5G
APOSOR43526-1GEA 1820 CZK
APOSOR43526-1G APOSOR43526-5G
4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,2200 g/mol
Bod tání: 121…133 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00075052
CAS číslo: 15118-60-2