Tisk…
5-Bromosalicylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43524-100G OR43524-500G
APOSOR43524-100GEA 2610 CZK
APOSOR43524-100G APOSOR43524-500G
5-Bromosalicylic acid 98%
5-Bromosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₃
Bod tání: 162…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002455
CAS číslo: 89-55-4