N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-L-prolinemethyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline Methyl Ester, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-Butyl 2-Methyl Ester, 1-tert-Butyl 2-Methyl (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Boc-Hyp-OMe, 1-(tert-Butyl) 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
OR43520-500G
APOSOR43520-500GEA
2820
CZK
APOSOR43520-500G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-L-prolinemethyl ester
N-(tert-Butoxycarbonyl)-trans-4-hydroxy-L-prolinemethyl ester
Vzorec:
C₁₁H₁₉NO₅ MW: 245,28 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00076981 CAS číslo: 74844-91-0 |