Tisk…

1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene

OR4352-25G OR4352-100G
APOSOR4352-25GEA 0 CZK
APOSOR4352-25G APOSOR4352-100G
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene 98%
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene
Vzorec: C₈H₉ClO₂
Bod varu: 234 °C
Bod tání: 32…36 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008382
CAS číslo: 7051-16-3
EINECS: 230-330-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR