Tisk…
(4-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR43515-1G OR43515-250MG
APOSOR43515-1GEA 3540 CZK
APOSOR43515-1G APOSOR43515-250MG
(4-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride, technická kvalita
(4-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07690517
CAS číslo: 56105-99-8
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III