Tisk…
5-Chloropyrazine-2-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43502-1G OR43502-5G OR43502-10G
APOSOR43502-1GEA 910 CZK
APOSOR43502-1G APOSOR43502-5G APOSOR43502-10G
5-Chloropyrazine-2-carbonitrile 97%
5-Chloropyrazine-2-carbonitrile
Vzorec: C5H2ClN3
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09607700
CAS číslo: 36070-75-4