Tisk…
4'-Chloroacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4345-100G OR4345-25G
APOSOR4345-100GEA 1580 CZK
APOSOR4345-100G APOSOR4345-25G
4'-Chloroacetanilide
4'-Chloroacetanilide
Vzorec: C₈H₈ClNO
Bod varu: 333 °C
Bod tání: 176…180 °C
Hustota: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000612
CAS číslo: 539-03-7
EINECS: 208-707-8