Tisk…
4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4344-25G OR4344-100G
APOSOR4344-25GEA 4140 CZK
APOSOR4344-25G APOSOR4344-100G
4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride 98%
4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁BrClNO
MW: 216,08 g/mol
Bod tání: 186…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03790891
CAS číslo: 846023-33-4