Tisk…

2'-Bromoacetanilide

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Bromoacetanilide, N-(2-Bromophenyl)acetamide

OR4339-100G OR4339-25G OR4339-5G
APOSOR4339-100GEA 2280 CZK
APOSOR4339-100G APOSOR4339-25G APOSOR4339-5G
2'-Bromoacetanilide
2'-Bromoacetanilide
Vzorec: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
MW: 214,06 g/mol
Bod tání: 96,5…100.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00099252
CAS číslo: 614-76-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR