2-brom-2-methylpropan
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR4337-500G
OR4337-100G
APOSOR4337-500GEA
6850
CZK
APOSOR4337-500G
APOSOR4337-100G
2-brom-2-methylpropan
2-brom-2-methylpropan
Vzorec:
C₄H₉Br Bod varu: 71…73 °C Bod tání: –20 °C Hustota: 1,189 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 18 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000125 CAS číslo: 507-19-7 EINECS: 208-065-9 UN: 2342 ADR: 3,II |