Tisk…
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4333-1G OR4333-25G OR4333-5G
APOSOR4333-1GEA 622 CZK
APOSOR4333-1G APOSOR4333-25G APOSOR4333-5G
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Vzorec: C₈H₈BrCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672954
CAS číslo: 289039-22-1