Tisk…
5-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4331-25G OR4331-5G
APOSOR4331-25GEA 1290 CZK
APOSOR4331-25G APOSOR4331-5G
5-Bromo-2-chlorobenzonitrile
5-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrClN
MW: 216.46
Bod tání: 133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672948
CAS číslo: 57381-44-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III