Tisk…
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4329-100G OR4329-25G OR4329-500G
APOSOR4329-100GEA 3740 CZK
APOSOR4329-100G APOSOR4329-25G APOSOR4329-500G
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Bod varu: 126…127 °C/5mmHg
Hustota: 1,535 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155124
CAS číslo: 34824-58-3