Tisk…

2'-Bromo-4'-methylacetanilide 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: N-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetamide

OR4326-25G OR4326-5G OR4326-100G
APOSOR4326-25GEA 1580 CZK
APOSOR4326-25G APOSOR4326-5G APOSOR4326-100G
2'-Bromo-4'-methylacetanilide 98%
2'-Bromo-4'-methylacetanilide
Vzorec: C₉H₁₀BrNO
MW: 228.09 g/mol
Bod tání: 118…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017781
CAS číslo: 614-83-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR