Tisk…
2-(Methylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-pyridine-2-carboxylic acid methylamide, N-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinamide
OR4324-1G OR4324-5G
APOSOR4324-1GEA 5790 CZK
APOSOR4324-1G APOSOR4324-5G
2-(Methylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Methylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₉BN₂O₃
MW: 262.11 g/mol
Bod tání: 113…115 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08458483
CAS číslo: 945863-21-8