Tisk…
3-Bromo-2-chloro-4-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-2-chloro-4-pyridinylboronic acid, (3-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)boronic acid, 3-Bromo-2-chloropyridine-4-boronic acid
OR4323-1G OR4323-5G OR4323-25G
APOSOR4323-1GEA 1740 CZK
APOSOR4323-1G APOSOR4323-5G APOSOR4323-25G
3-Bromo-2-chloro-4-pyridineboronic acid
3-Bromo-2-chloro-4-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₄BBrClNO₂
Bod tání: 171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458470
CAS číslo: 1072944-16-1