Tisk…
6-Nitroquinaldine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4322-1G OR4322-25G OR4322-5G
APOSOR4322-1GEA 0 CZK
APOSOR4322-1G APOSOR4322-25G APOSOR4322-5G
6-Nitroquinaldine 97%
6-Nitroquinaldine
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Bod tání: 162…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051736
CAS číslo: 613-30-9