Tisk…

2,6-Dichloro-p-phenylenediamine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 1,4-Diamino-2,6-dichlorobenzene, 2,6-Dichlorobenzene-1,4-diamine, 2,6-Dichloro-1,4-phenylenediamine

OR4321-1G OR4321-5G OR4321-10G
APOSOR4321-1GEA 622 CZK
APOSOR4321-1G APOSOR4321-5G APOSOR4321-10G
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine 98%
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177,03 g/mol
Bod tání: 122…127 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025369
CAS číslo: 609-20-1
EINECS: 210-184-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR