Tisk…
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Deamino-histidine, Imidazole-5-propionic acid, Imidazolepropionic acid
OR4318-1G OR4318-250MG
APOSOR4318-1GEA 8500 CZK
APOSOR4318-1G APOSOR4318-250MG
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00237415
CAS číslo: 1074-59-5