Tisk…
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-phenylvinyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR4310-1G OR4310-5G
APOSOR4310-1GEA 1410 CZK
APOSOR4310-1G APOSOR4310-5G
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester 96%
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₉BO₂
MW: 230,11 g/mol
Bod tání: 42…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659923
CAS číslo: 143825-84-7