Tisk…
4-Iodobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: p-Iodobenzonitrile
OR4305-100G OR4305-25G OR4305-500G
APOSOR4305-100GEA 2610 CZK
APOSOR4305-100G APOSOR4305-25G APOSOR4305-500G
4-Iodobenzonitrile
4-Iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Bod tání: 124…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051310
CAS číslo: 3058-39-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III