Tisk…
3-(2-Furyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR43-1G OR43-5G
APOSOR43-1GEA 2280 CZK
APOSOR43-1G APOSOR43-5G
3-(2-Furyl)-1H-pyrazole
3-(2-Furyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₆N₂O
Bod tání: 102…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00973923
CAS číslo: 32332-98-2