Tisk…
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-bromoacetoacetate, Ethyl 4-bromo-3-oxobutanoate
OR4299-1G OR4299-25G OR4299-5G
APOSOR4299-1GEA 1040 CZK
APOSOR4299-1G APOSOR4299-25G APOSOR4299-5G
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate 90%
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate
Vzorec: C₆H₉BrO₃
MW: 209,0379 g/mol
Bod varu: 70…71 °C/1mmHg
Hustota: 1,528 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07783015
CAS číslo: 13176-46-0