Tisk…
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1E,3E)-1,4-Diphenylbuta-1,3-diene
OR4298-25G OR4298-5G
APOSOR4298-25GEA 1160 CZK
APOSOR4298-25G APOSOR4298-5G
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene 98%
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Vzorec: C₁₆H₁₄
MW: 206.29
Bod varu: 350 °C
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004791
CAS číslo: 538-81-8
EINECS: 212-952-6