Tisk…
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)-1-ethanone
OR4297-100G OR4297-25G
APOSOR4297-100GEA 0 CZK
APOSOR4297-100G APOSOR4297-25G
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone 98%
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Bod tání: 132…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017002
CAS číslo: 6322-56-1