Tisk…
3'-Aminoacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: m-Aminoacetophenone, 1-(3-Aminophenyl)ethanone
OR4296-100G OR4296-500G
APOSOR4296-100GEA 1040 CZK
APOSOR4296-100G APOSOR4296-500G
3'-Aminoacetophenone
3'-Aminoacetophenone
Vzorec: C₈H₉NO
Bod varu: 289…291 °C
Bod tání: 94…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007796
CAS číslo: 99-03-6
EINECS: 202-722-3