4-Chlorophenylhydrazinium chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Chlorophenyl)hydrazine hydrochloride
OR4295-500G
APOSOR4295-500GEA
2070
CZK
APOSOR4295-500G
4-Chlorophenylhydrazinium chloride 97%
4-Chlorophenylhydrazinium chloride
Vzorec:
C₆H₈Cl₂N₂ MW: 179,05 g/mol Bod tání: 216 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00012943 CAS číslo: 1073-70-7 EINECS: 214-030-9 |