Tisk…

4-Bromobutyric acid 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 4-Bromobutanoic acid

OR4284-100G OR4284-500G
APOSOR4284-100GEA 2440 CZK
APOSOR4284-100G APOSOR4284-500G
4-Bromobutyric acid 95%
4-Bromobutyric acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₂COOH
MW: 167
Bod varu: 301 °C
Bod tání: 28…32 °C
Bod vzplanutí: 115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002817
CAS číslo: 2623-87-2
UN: 3261
ADR: 8 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR