Tisk…
1-Bromo-3-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4281-100G OR4281-500G OR4281-1G
APOSOR4281-100GEA 2900 CZK
APOSOR4281-100G APOSOR4281-500G APOSOR4281-1G
1-Bromo-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Bod varu: 256 °C
Bod tání: 51…54 °C
Hustota: 1,704 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024298
CAS číslo: 585-79-5
EINECS: 209-563-9
UN: 3459
ADR: 6.1,III